396249
4,4′-Thiobisbenzenethiol
98%
Sinónimos:
Bis(4-mercaptophenyl) sulfide
Quality Level
assay
98%
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI key
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful monomer and intermediate for dyes.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?