393665
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
90%, technical grade
Sinónimos:
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C3H2(CH2Cl)2
Número de CAS:
Peso molecular:
296.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
48-50 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
ClCC1(CCl)CC1(Br)Br
InChI
1S/C5H6Br2Cl2/c6-5(7)1-4(5,2-8)3-9/h1-3H2
Clave InChI
RCRVZCIUKQNOIS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane is a halogenated cyclopropane derivative. It has been reported to be synthesized from 3-chloro-2-(chloromethyl)-1-propene. It is formed as an intermediate during the synthesis of [1.1.1]propellane by Szeimies method.
Aplicación
1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane may be used as a starting material in the synthesis of [1.1.1]-propellane and ((3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethynyl)trimethylsilane.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Cyprien Lemouchi et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(25), 9366-9376 (2013-06-04)
The rod-like molecule bis((4-(4-pyridyl)ethynyl)bicyclo[2.2.2]oct-1-yl)buta-1,3-diyne, 1, contains two 1,4-bis(ethynyl)bicyclo[2.2.2]octane (BCO) chiral rotators linked by a diyne fragment and self-assembles in a one-dimensional, monoclinic C2/c centrosymmetric structure where two equilibrium positions with large occupancy imbalance (88% versus 12%) are identified on a
[1.1. 1] Propellane: Reaction with Singlet Dihalocarbene.
Lee WB, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 19(3), 367-369 (1998)
Improved Preparations of 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene and 1, 1-Dibromo-2, 2-bis (chloromethyl) cyclopropane: Intermediates in the Synthesis of [1.1. 1] Propellane.
Lynch KM and Dailey WP
The Journal of Organic Chemistry, 60(14), 4666-4668 (1995)
Concerning the synthesis of [1.1. 1] propellane.
Belzner J, et al.
Chemische Berichte, 122(2), 397-398 (1989)