390879
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose
98%
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucose
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +11°, c = 6 in chloroform
mp
126-128 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(16)20-11-10(5-15)24-14(23-9(4)19)13(22-8(3)18)12(11)21-7(2)17/h10-15H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clave InChI
FEQXFAYSNRWXDW-RKQHYHRCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?