386367
Methyl 3,5-dinitrobenzoate
99%
Sinónimos:
3,5-Dinitrobenzoic acid methyl ester, NSC 7317
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
107-109 °C (lit.)
functional group
ester
nitro
SMILES string
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
InChI key
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)