379379
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c2Oc3c(cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C25H30O5/c1-23(2,3)13-9-15(21(26)27)19-17(11-13)25(7,8)18-12-14(24(4,5)6)10-16(22(28)29)20(18)30-19/h9-12H,1-8H3,(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
VJSNHUACDSJJCU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)