376744
2-Amino-4,5-imidazoledicarbonitrile
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
Nc1nc(C#N)c([nH]1)C#N
InChI
1S/C5H3N5/c6-1-3-4(2-7)10-5(8)9-3/h(H3,8,9,10)
Inchi Key
MLOXIXGLIZLPDP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?