376698
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
optical activity
[α]20/D +48°, c = 2 in chloroform
mp
129-132 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
InChI key
QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Application
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis which is easily recycled under mild conditions, thus enhancing its commercial potential. For a recent review, see Aldrichimica Acta .
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.