Merck
370479
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2P(O)(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
126 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(CC(C)=O)OCC
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-10-12(9,11-5-2)6-7(3)8/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
RSAFKRSMGOSHRK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)