369632
Trifluoromethanesulfonic acid-d
98 atom % D
Sinónimos:
Deuterotrifluormethansulfonic acid, Triflic acid-D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
liquid
bp
162 °C (lit.)
density
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)/i/hD
InChI key
ITMCEJHCFYSIIV-DYCDLGHISA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?