Merck
366412
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-methylethanolamine
technical grade, 90%
Sinónimos:
2-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2N(CH3)CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
165.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.529 (lit.)
bp
95-105 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
CN(CCO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
Clave InChI
WOUANPHGFPAJCA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-Benzyl-N-methylethanolamine is a tertiary benzylamine. Electrochemical alkoxylation of N-benzyl-N-methylethanolamine is reported. Rate of proton exchange of N-benzyl-N-methylethanolamine in aqueous HCl has been reported.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Anodic Oxidation of Organic Compounds. II. The Electrochemical Alkoxylation of Tertiary Amines.
Weinberg NL and Brown EA.
The Journal of Organic Chemistry, 31(12), 4058-4061 (1966)
Proton exchange mechanisms of some tertiary benzylamines.
Leyden DE and Morgan WR.
The Journal of Physical Chemistry, 73(9), 2924-2929 (1969)
Jessica Paul et al.
Journal of chromatography. A, 1366, 38-44 (2014-10-02)
In 2000 the implementation of quality by design (QbD) was introduced by the Food and Drug Administration (FDA) and described in the ICH Q8, Q9 and Q10 guidelines. Since that time, systematic optimization strategies for purification of biopharmaceuticals have gained