364754
trans-4-Nitrocinnamoyl chloride
97%
About This Item
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
150-153 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H6ClNO3/c10-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)11(13)14/h1-6H/b6-3+
InChI key
RUPXNPWALFDXJD-ZZXKWVIFSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)