364622
Phenanthrene-d10
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Perdeuterated phenanthrene
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Clave InChI
YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?