359769
trans,trans-2,4-Hexadienoic acid potassium salt
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Potassium sorbate, Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
solid
cadena SMILES
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Clave InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Aplicación
- Determination of preservatives in canned food products: Investigates the presence of preservatives, including trans,trans-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, in canned foods (AM Charles, 2014).
- The effect of selected preservatives on the growth of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods: Examines the inhibitory effects of potassium sorbate (trans-2,4-hexadienoic acid potassium salt) on Listeria monocytogenes (L Necidová, B Mrňousová, D Haruštiaková, Š Bursová, 2019).
- Effect of leave‐on cosmetic antimicrobial preservatives on healthy skin resident Staphylococcus epidermidis: Evaluates the impact of various preservatives, including trans,trans-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, on skin microbiota (W Zhang, X Wang, L Zhao, Y Gu, 2023).
- Catalytic Strategy for Conversion of Triacetic Acid Lactone to Potassium Sorbate: Describes a method for synthesizing potassium sorbate from triacetic acid lactone using a catalytic process (MS Kim, D Choi, J Ha, K Choi, JH Yu, JA Dumesic, 2023).
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?