357642
4′-tert-Butylacetophenone
97%
Sinónimos:
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (dimorphic) (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI key
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?