347450
Lithium deuteroxide solution
7.5 wt. % in D2O, ≥98 atom % D
Sinónimos:
Lithium deuteroxide (3N in D2O) solution
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
form
liquid
concentration
7.5 wt. % in D2O
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.363
mass shift
M+1
SMILES string
[Li+].[O-][2H]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChI key
WMFOQBRAJBCJND-DYCDLGHISA-M
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?