344443
Sodium fluorophosphate
95%
Sinónimos:
Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
95%
Formulario
powder
solubilidad
H2O: slightly soluble(lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(F)=O
InChI
1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?