344427
Iron(II) D-gluconate dihydrate
98%
Sinónimos:
D-Gluconic acid iron(II) salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
optical activity
[α]25/D +6.7°, c = 1 in H2O
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Fe]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Fe.2H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;;/m11.../s1
InChI key
OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?