339873
Diiodosilane
contains copper as stabilizer
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
contiene
copper as stabilizer
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 3
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
56-60 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
2.834 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
I[Si]([H])([H])I
InChI
1S/H2I2Si/c1-3-2/h3H2
Clave InChI
AIHCVGFMFDEUMO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?