339393
Ethyl 4-methyl-4-pentenoate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CH2CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
85 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-10-8(9)6-5-7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
Clave InChI
RRTBSPBUHUUTHR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Ethyl 4-methyl-4-pentenoate is an olefin ester. It undergoes iron carbonyl-promoted isomerization to α,β-unsaturated esters. Reaction of ethyl 4-methyl-4-pentenoate with CH3OBOCH3+ was examined in a small Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometer equipped with a permanent magnet.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
K K Thoen et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 7(11), 1138-1143 (1996-11-01)
The usefulness of CH3OBOCH 3 (+) as a chemical ionization reagent was examined by allowing the ion to react with carboxylic esters of various chain lengths in a small Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometer equipped with a permanent magnet.
Kuo-Chen Shih et al.
The Journal of organic chemistry, 61(22), 7784-7792 (1996-11-01)
Ultraviolet photolysis of stoichiometric amounts of methyl oleate and Fe(CO)(5) in hexanes solvent at 0 degrees C gives Fe(CO)(3)(eta(4)-alpha,beta-ester) in which the alpha,beta-unsaturated ester isomer of methyl oleate is stabilized by eta(4)-oxadiene pi coordination of the olefin and ester carbonyl