334073
Indium(III) chloride tetrahydrate
97%
Sinónimos:
Indium trichloride tetrahydrate, Trichloroindigane tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: indium
cadena SMILES
O.O.O.O.Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In.4H2O/h3*1H;;4*1H2/q;;;+3;;;;/p-3
Clave InChI
UKCIUOYPDVLQFW-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- As a catalyst for the stereoselective synthesis of highly substituted 4-Piperidones via double Mannich reaction.
- To fabricate In2S3 thin films that act as buffer layers for inverted organic photovoltaic cells.
- As a precursor to prepare ZnO/CuInS2 nanocomposite with photocatalytic activity.
- To fabricate Indium tin oxide(ITO) thin films for various applicationssuch as gas sensors, solar cells, and conductive inks.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.