Merck
332186
Sigma-Aldrich
1-Octyl-2-pyrrolidone
98%
Sinónimos:
1-Octyl-2-pyrrolidinone, N-Octyl-2-pyrrolidinone, N-Octyl-2-pyrrolidone, N-Octylbutyrolactam, N-Octylpyrrolidinone, N-Octylpyrrolidone, N-n-Octyl-α-pyrrolidone, N-n-Octyl-2-pyrrolidone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H23NO
Número de CAS:
Peso molecular:
197.32
Beilstein:
1526318
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
170-172 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C12H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-11-8-9-12(13)14/h2-11H2,1H3
Clave InChI
WPPOGHDFAVQKLN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1-Octyl-2-pyrrolidone is a permeation enhancer and its effect in transport of steroidal permeants across hairless mouse skin was investigated via a parallel pathway skin model.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
287.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
142 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Yoneto et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(2), 209-214 (1998-03-31)
In a previous study, the enhancing effects of a series of 1-alkyl-2-pyrrolidones (APs; 1-ethyl, 1-butyl, 1-hexyl, and 1-octyl-2-pyrrolidone) on the transport of steroidal permeants across hairless mouse skin were investigated via a parallel pathway skin model. Isoenhancement concentration conditions were