332127
L-Alanine-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
(S)-2-Aminopropionic acid-15N, L-α-Aminopropionic acid-15N, 15N Labeled L-alanine
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
assay
98.7% (CP)
form
powder
optical activity
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-GZPBOPPUSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?