Merck
325813
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) sulfate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Nd2(SO4)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
576.67 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.9% trace metals basis
Formulario:
powder
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: neodymium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
O.[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Nd.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clave InChI
RHVPCSSKNPYQDU-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)