Merck
319708
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol
97%
Sinónimos:
Cyclopentyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
C5H9SH
Número de CAS:
Peso molecular:
102.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
0.96 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4902 (lit.)
bp
129-131 °C/745 mmHg (lit.)
densidad
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
cadena SMILES
SC1CCCC1
InChI
1S/C5H10S/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)