311367
1,4-Phenylene diisocyanide
97%
Sinónimos:
1,4-Diisocyanobenzene
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[C-]#[N+]c1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H4N2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H
InChI key
IXACFSRTSHAQIX-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?