309818
Mercurisorb™
for collection of mercury spills
About This Item
Productos recomendados
form
crystals
Legal Information
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?