Merck
309265
Sigma-Aldrich
[3,4-Toluenedithiolato(2-)]zinc hydrate
Sinónimos:
Zinc dithiol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(S-)2Zn · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
219.64 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reaction suitability
core: zinc
reagent type: catalyst
SMILES string
O.Cc1ccc2S[Zn]Sc2c1
InChI
1S/C7H8S2.H2O.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4,8-9H,1H3;1H2;/q;;+2/p-2
Inchi Key
JVMYWYSIGAXSQY-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)