303771
1-Propanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.9 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-79 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H7ClO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3
Clave InChI
KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?