302937
Perfluoro(methylcyclohexane)
technical grade, 90%
Sinónimos:
(Trifluoromethyl)undecafluorocyclohexane, Perfluoromethylcyclohexane
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n17/D 1.285 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
densidad
1.787 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
Clave InChI
QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- A reactant to synthesize perfluoro-2-methylcyclohex-1-enolate by photochemical reaction with tetrabutylammonium iodide in water.
- A fluorous solvent to synthesize polynorbornene via ring-opening metathesis polymerization (ROMP) of norbornene using fluorous Grubbs′ second-generation catalyst.
It can also be used as a solvent to investigate fluorophilicity of a series of hydrocarbon and fluorocarbon-functionalized nicotinic acid esters.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?