299758
2-Nitro-9-fluorenone
99%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
solid
mp
222-223 °C (lit.)
functional group
ketone
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7NO3/c15-13-11-4-2-1-3-9(11)10-6-5-8(14(16)17)7-12(10)13/h1-7H
InChI key
AJEAHBZZHSLIQP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)