299030
Methyl decanoate
99%
Sinónimos:
Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
densidad
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Application of mist to fingermark detection: Misting with high-boiling-point liquid containing p-dimethylaminocinnamaldehyde and cyanoacrylate.: This article explored the use of high-boiling-point liquids, including methyl decanoate, in misting techniques for forensic fingermark detection. (Takatsu et al., 2023).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)