295280
Dimethylamine
anhydrous, ≥99%
Sinónimos:
N,N-Dimethylamine
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.55 (15 °C, vs air)
presión de vapor
1277 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
gas
liquid
temp. de autoignición
753 °F
lim. expl.
14.4 %
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
densidad
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- In the preparation of 1-organyl-1-(trimethylsiloxy)-2-(dimethylamino)ethenes starting from α-bromo ketones.
- In one of the key synthetic steps for the preparation of 1-methoxycarbonylpyrrolizin-3-one and its associated compounds.
- Ni-catalyzed cross-electrophile coupling of Katritzky pyridinium salts with bromoalkanes through C-N bond activation.
- To synthesize tertiary amides which on reaction with Petasis reagent followed by bromination forms bromomethyl ketones.
Envase
Compatible with the following:
Información legal
Opcional
espiga
regulador
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
19.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-6.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?