291102
Piperonylbutoxide
technical grade, 90%
Sinónimos:
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl ether
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
assay
90%
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
solubility
water: slightly soluble 0.0289 g/L at 20.4 °C
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI key
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
339.8 °F - closed cup
flash_point_c
171 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?