290831
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
technical grade, 90%
Sinónimos:
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
Clave InChI
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?