Merck
290556
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Sinónimos:
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
239.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
69 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clave InChI
MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide has been used in the preparation of flocoumafen.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic approaches and biological activities of 4-hydroxycoumarin derivatives.
Jung J-C and Park O-S.
Molecules (Basel), 14(11), 4790-4803 (2009)