275468
2,5-Dimethylbenzenethiol
97%
Sinónimos:
2,5-Dimethylthiophenol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5698 (lit.)
bp
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
NHAUBUMQRJWWAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?