270083
9-(Methylaminomethyl)anthracene
99%
Sinónimos:
(Anthracen-9-ylmethyl)-N-methylamine, 1-Anthracen-9-yl-N-methylmethanamine, 9-(N-Methylaminomethyl)anthracene, N-Methyl-9-anthracenemethanamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
57-59 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CNCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H15N/c1-17-11-16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10,17H,11H2,1H3
Clave InChI
WRVHTDZJMNUGQN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)