268887
2-Isopropylaniline
97%
Sinónimos:
o-Aminocumene
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
0.05 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
112-113 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3
InChI key
YKOLZVXSPGIIBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?