264970
Didecylamine
95%
Sinónimos:
N,N-Didecylamine, N-Decyl-1-decanamine, N-Decyldecanamine
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
bp
179-180 °C/2 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCNCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3
Inchi Key
GMTCPFCMAHMEMT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)