262579
2-(Bromomethyl)tetrahydro-2H-pyran
98%
Sinónimos:
Tetrahydro-2H-pyran-2-methyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.489 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−59-−58 °C (lit.)
densidad
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadena SMILES
BrCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
MHNWCBOXPOLLIB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?