262188
4-Chlorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
(4-Chlorophenyl)magnesium bromide, p-Chlorophenylmagnesium bromide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in diethyl ether
densidad
0.887 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?