260932
IR-140
Dye content 95 %
Sinónimos:
5,5′-Dichloro-11-diphenylamino-3,3′-diethyl-10,12-ethylenethiatricarbocyanine perchlorate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
temp. de autoignición
1075 °F
composición
Dye content, 95%
mp
250-252 °C (lit.)
λmáx.
823 nm
cadena SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN1C(/Sc2ccc(Cl)cc12)=C\C=C3/CCC(\C=C\c4sc5ccc(Cl)cc5[n+]4CC)=C3N(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C39H34Cl2N3S2.ClHO4/c1-3-42-33-25-29(40)19-21-35(33)45-37(42)23-17-27-15-16-28(18-24-38-43(4-2)34-26-30(41)20-22-36(34)46-38)39(27)44(31-11-7-5-8-12-31)32-13-9-6-10-14-32;2-1(3,4)5/h5-14,17-26H,3-4,15-16H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clave InChI
UVLDECUUBLLYRG-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.