254258
Lead(II) sulfate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Anglesite
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lead
impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[PbH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pb/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- Lead(II) sulfate uses.: Widely recognized for its role in lead-acid battery technology, Lead(II) sulfate is pivotal in the production of battery plates. It contributes to the battery′s ability to store and release energy efficiently, which is critical in automotive and renewable energy storage applications (DOI: 10.1039/d3ra04386j).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.