Merck
254207
Sigma-Aldrich
Gallium(III) sulfate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Ga2(SO4)3
Número de CAS:
Peso molecular:
427.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gallium
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Ga+3].[Ga+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ga.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
UXLRWZBQRAWBQA-UHFFFAOYSA-H
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1