Merck
248983
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
99%
Sinónimos:
O-Methyl-L-mandelic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(OCH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Beilstein:
2361718
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]17/D +150°, c = 1 in ethanol
mp
64-66 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
phenyl
cadena SMILES
CO[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)/t8-/m0/s1
Clave InChI
DIWVBIXQCNRCFE-QMMMGPOBSA-N
Aplicación
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • Acyclonucleoside phosphonates structural analogs of adefovir
  • Labeled discodermolide for studying binding to tubulin
  • 10-Isocyano-4-cadinene used for antifouling activity
Reactant involved in studies of immunostimulating chromanones gonytolides A-C
Reactant involved in:
  • Hydroxylations and epoxidations
  • Hydrogenations
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at