244872
Sodium-potassium alloy
Potassium 78 wt. %, Sodium 22 wt. %
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
composition
Potassium, 78 wt. %
Sodium, 22 wt. %
reaction suitability
reagent type: reductant
SMILES string
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
InChI key
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react 1
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?