Productos recomendados
vapor pressure
35 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
−103 °C (lit.)
density
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC#CCCC
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?