243965
Phenylselenyl bromide
98%
Sinónimos:
Benzeneselenenyl bromide, Benzeneselenyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
bp
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES string
Br[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Inchi Key
LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?