Merck
242985
Sigma-Aldrich
Detergente Alconox®
bulk packed
Sinónimos:
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
41103200
NACRES:
NB.35
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
packaging
box of 11.3 kg (25 lb)
pkg of drum of 45.4 kg (100 lb)
manufacturer/tradename
Alconox, Inc. 1101 (45.4 kg)
Alconox, Inc. 1125 (11.3 kg)
General description
  • El detergente Alconox® es un limpiador en polvo concentrado para la limpieza manual y mediante ultrasonidos de vidrio, metal y plástico.
  • Se utiliza para limpiar diversos instrumentos sanitarios, instrumental de laboratorio, equipo de vacío, material de cultivo tisular, equipo de protección personal, etc.
  • Biodegradable y fácilmente desechable: posible sustituto de los ácidos corrosivos y los disolventes peligrosos.
  • De gran rendimiento, aniónico y con poca formación de espuma: no daña las piezas de la lavadora y no deja residuos.
Detergente en polvo para limpieza general del laboratorio.
Features and Benefits
  • Concentrated and long-lasting
  • Biodegradable and readily disposable
  • Penetrating wetting power to save
  • Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
  • Easy to rinse, doesn’t form interfering residues, and provides reliable results
Legal Information
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Ver todo