242608
4-Acetoxybenzaldehyde
97%
Sinónimos:
4-Formylphenyl acetate
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
152-153 °C/17 mmHg (lit.)
density
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
InChI key
SEVSMVUOKAMPDO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?